Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter
Thermo Scientific™ Sterilin™ Nicht pyrogene Behälter aus Polystyrol eignen sich für Sterilitäts- und Endotoxin-Prüfungen.
287.00 CHF - 662.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Behälter |
---|---|
Closure Included | Ja |
Material | Polystyrol |
Form | Zylindrisch |
Sterilität | Steril |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussmaterial | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussmaterial | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11309123
![]() |
Thermo Scientific™
129PYR |
7 mL | Polyethylen | 700/Karton |
662.00 CHF
700 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11319123
![]() |
Thermo Scientific™
128PYR |
30 ml | Polypropylen | 400/Karton |
521.00 CHF
400 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11329123
![]() |
Thermo Scientific™
125PYR |
60 mL | Metall | 300/Karton |
526.00 CHF
300 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11339123
![]() |
Thermo Scientific™
185PYR |
100 ml | Metall | 200/Karton |
546.00 CHF
200 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11349123
![]() |
Thermo Scientific™
165PYR |
150 ml | Metall | 120/Karton |
438.00 CHF
120 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
11359123
![]() |
Thermo Scientific™
190PYR |
250 ml | Metall | 50/Karton |
287.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Diese nicht-pyrogenischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol eignen sich besonders für Sterilitäts- und Endotoxintests.
- Sterilisiert durch Gammastrahlen
- Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
- Für vollständige Rückverfolgbarkeit mit Chargennummer gekennzeichnet
Spezifikation
Behälter | |
Polystyrol | |
Steril |
Ja | |
Zylindrisch | |
Bedruckt |