Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Sterilin™ Nicht pyrogene Behälter aus Polystyrol eignen sich für Sterilitäts- und Endotoxin-Prüfungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 128PYR
310.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24277" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11319123
  • 521.00 CHF / 400 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese nicht-pyrogenischen Thermo Scientific™ Sterilin™ Behälter aus Polystyrol eignen sich besonders für Sterilitäts- und Endotoxintests.
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Auslaufsicher gemäß BS EN 14254 Anhang D
  • Kennzeichnung mit Chargennummern für vollständige Rückverfolgbarkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Behälter
Polystyrol
Steril
Auslaufsicher gemäß BS EN 14254, Anhang D. Zertifiziert Endotoxin-frei bei <0.01 EU/m.
Pyrogenfreier Behälter
94 mm
400/Karton
Ja
Zylindrisch
30 ml
Polypropylen
31 mm
Bedruckt
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM557580 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/03/2025 Catalog Number128PYR
ChargennummerM554770 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum11/02/2025 Catalog Number128PYR
ChargennummerM553820 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/01/2025 Catalog Number128PYR
ChargennummerM551800 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog Number128PYR
ChargennummerM549030 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/12/2024 Catalog Number128PYR
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ nicht-pyrogenische Polystyrol-Behälter >