Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Verschlusskappen für Glasröhrchen
GREENER_CHOICE
Diese autoklavierbaren Gewindeverschlusskappen für Glasröhrchen gewährleisten die Sicherheit Ihrer Proben.
313.00 CHF - 337.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Phenolharz
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Geräte) Glasröhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verschlussgröße Auskleidungsmaterial Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussgröße Auskleidungsmaterial Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
10384011
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9998-13
13 mm PTFE 288
313.00 CHF
288 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10394011
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
9998-15
16 mm PTFE 288
337.00 CHF
288 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Diese autoklavierbaren Gewindeverschlusskappen für Glasröhrchen gewährleisten die Sicherheit Ihrer Proben. Thermo Scientific™ Sterilin™ Verschlusskappen für Glasröhrchen sind mit Gummi- oder PTFE-Auskleidung erhältlich.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Phenolverschlusskappen passen auf Gewinderöhrchen 99449 und 99448
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Mit Gummi- oder PTFE-Einlage
Bestellinformationen
  • Nur in Großbritannien erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Phenolharz
Unsteril
Glasröhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Verschlusskappen für Glasröhrchen