Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Verschlusskappen für Glasröhrchen
Diese autoklavierbaren Gewindeverschlusskappen für Glasröhrchen gewährleisten die Sicherheit Ihrer Proben.
Marke: Thermo Scientific™ 9998-15
317.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese autoklavierbaren Gewindeverschlusskappen für Glasröhrchen gewährleisten die Sicherheit Ihrer Proben. Thermo Scientific™ Sterilin™ Verschlusskappen für Glasröhrchen sind mit Gummi- oder PTFE-Auskleidung erhältlich.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Phenolverschlusskappen passen auf Gewinderöhrchen 99449 und 99448
- Autoklavierbar bei 121 °C
- Mit Gummi- oder PTFE-Einlage
- Nur in Großbritannien erhältlich
Spezifikation
16 mm | |
Autoklavierbar | |
288 | |
Glasröhrchen |
PTFE | |
Phenolharz | |
Unsteril |