Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas
GREENER_CHOICE
Die chemikalien- und temperaturbeständigen Kulturröhrchen aus Borosilikatglas sind selbst bei anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig. Erhältlich mit flachem oder rundem Boden und mit Gewinde für einen Schraubverschluss.
1205.00 CHF
Spezifikation
Ausführungsart Schraubgewinde, Kultur
Material Borosilikatglas
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Aufbewahrung bei 121 °C
Produkttyp Kulturröhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10313921
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
99449-13
7,5 ml 100 mm 250 Stück/Packung, 1000 Stück/Karton
1205.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die chemikalien- und temperaturbeständigen Kulturröhrchen aus Borosilikatglas sind selbst bei anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig. Thermo Scientific™ Sterilin™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas sind mit flachem oder rundem Boden erhältlich und besitzen ein Gewinde für einen Schraubverschluss.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
  • Hochwiderstandsfähig gegen Temperatur- und Chemikalienbelastung
  • Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich sind
  • Röhrchenprofil mit Schraubgewinde, Kultur
  • Lieferung ohne Kappen; autoklavierbare Kappen separat erhältlich
  • Autoklavierbar bei 121 °C
Bestellinformationen
  • Nur in Großbritannien erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Schraubgewinde, Kultur
Unsteril
Kulturröhrchen
Borosilikatglas
Aufbewahrung bei 121 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas