Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas
Die chemikalien- und temperaturbeständigen Kulturröhrchen aus Borosilikatglas sind selbst bei anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig. Erhältlich mit flachem oder rundem Boden und mit Gewinde für einen Schraubverschluss.
Marke: Thermo Scientific™ 99449-13
769.94 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die chemikalien- und temperaturbeständigen Kulturröhrchen aus Borosilikatglas sind selbst bei anspruchsvollen Anwendungen zuverlässig. Thermo Scientific™ Sterilin™ Kulturröhrchen aus Borosilikatglas sind mit flachem oder rundem Boden erhältlich und besitzen ein Gewinde für einen Schraubverschluss.
NICHT IN AMERIKA ERHÄLTLICH
- Hochwiderstandsfähig gegen Temperatur- und Chemikalienbelastung
- Ideal für die Verwendung mit Proben, die auf austretende Stoffe von Kunststoffröhrchen empfindlich sind
- Röhrchenprofil mit Schraubgewinde, Kultur
- Lieferung ohne Kappen; autoklavierbare Kappen separat erhältlich
- Autoklavierbar bei 121 °C
Bestellinformationen
- Nur in Großbritannien erhältlich
Spezifikation
Schraubgewinde, Kultur | |
100 mm | |
250 Stück/Packung, 1000 Stück/Karton | |
Aufbewahrung bei 121 °C | |
Kulturröhrchen |
7,5 ml | |
Borosilikatglas | |
Unsteril | |
13 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
13Stunden
5Minuten
23Sekunden
0 -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen