Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
419.00 CHF - 574.82 CHF
Spezifikation
Produkttyp Liquid Sampler
Autoklavierbar Not Autoclavable
Außendurchmesser (metrisch) 2,1 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16876916
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37872-0450
80 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16886916
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37872-0900
180 mL
574.82 CHF
50 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16896916
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37872-1100
225 mL
425.73 CHF
37 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Reaches into container while keeping hand clear of contents
  • Diameter allows for use through drum bunghole or other small openings
  • Color-coded end helps prevent handling errors
  • Low-viscosity liquids enter easily through the 3 mm (0.125 in.) tip hole
  • Made from FDA and EU conforming materials; safe for food, drug and cosmetic use
  • High density polyethylene (HDPE) pipettes heat sealed in individual polyethylene bags
  • Gamma irradiated sterile (SAL 10^-6)
  • Lot stamped for accurate tracing; shipped with a Certificate of Processing for Sterilization
Spezifikation
Spezifikation
Liquid Sampler
Not Autoclavable
2,1 cm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes