Learn More
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes
Ideal for sampling from narrow- or wide-mouth containers up to 208-liter (55 Gallon) drums
Marke: Bel-Art™ F37872-0900
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gelangt in den Behälter und hält die Hand vom Inhalt fern
- Durchmesser ermöglicht die Verwendung durch Trommel-Zapfloch oder andere kleine Öffnungen
- Farbcodiertes Ende verhindert Handhabungsfehler
- Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität können leicht durch die 3 mm (1⁄8 in.)-Spitzenöffnung eindringen
- Hergestellt aus FDA- und EU-konformen Materialien; sicher für den Gebrauch in Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika
- Die Pipetten aus Polyethylen hohe Dichte (HDPE) sind einzeln in Polyethylen-Beuteln hitzeversiegelt
- Gammabestrahlt steril (SAL 10^-6)
- Chargenstempel für genaue Verfolgung; Lieferung mit einer Sterilisierungsbescheinigung
Spezifikation
Liquid Sampler | |
Not Autoclavable | |
180 mL | |
2,1 cm |
Polypropylene | |
180 mL | |
50/Packung | |
90 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Sterileware™ Jumbo Sampling Pipettes > 180 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur