Learn More
Heathrow Scientific™ Sterile Wägeschalen
Die sterilen und antistatischen Wägeschalen sind flexibel und verfügen über glatte Oberflächen, die ein genaues Ausgießen bei minimalem Probenverlust ermöglichen.
Marke: Heathrow Scientific™ 120710
88.65 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Biologisch inaktiv und beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen und Alkohole.
- Temperaturbeständig von -10 bis +70°C.
- Geeignet für den Gebrauch mit Mikrowellen-Feuchtebestimmer.
- Flache Wägeschälchen mit breitem, flachem Boden um das Umkippen der Wägeschalen zu verhindern.
- Abgerundete Ecken erleichtern den Transfer.
- Antistatisch und steril.
- FDA und Lebensmittelkonform.
Spezifikation
2.9 oz. | |
Sterile Wägeschiffchen | |
Flach | |
Weiß | |
Polystyrol | |
Steril | |
Anwiegen | |
200 (40 x 5) | |
-10 °C bis +70 °C | |
85 x 85 mm | |
3.3 in. | |
85 mm |
FDA | |
Nicht autoklavierbar | |
85 mL | |
Ja | |
Square | |
Wägeschiffchen | |
Waage | |
Mittel | |
-10° C to +70° C | |
85 x 85 x 24 mm | |
85 mm | |
3.3 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
37Stunden
12Minuten
50Sekunden
25