Learn More
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags
Eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit zum Aufnehmen, Aufbewahren und Transportieren von Proben.
73.00 CHF - 116.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Clear |
Material | Polyethylen |
Sterilität | Steril |
Codice del prodotto | Marca | Menge | Abmessungen (L x B) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Menge | Abmessungen (L x B) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17943182
|
Fisherbrand™
14955000 |
500/Pk. | 4,5 x 9 in. |
93.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
17953182
|
Fisherbrand™
14955001 |
250/Pk. | 12 x 18 in. |
73.00 CHF
250 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
17903192
|
Fisherbrand™
14955002 |
100/Pk. | 15 x 20 in. |
116.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Descrizione
- These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids.
- Sterile
- Highly resistant
- Wire closure for a superior seal
Specifica
Nicht autoklavierbar | |
Clear | |
Polyethylen | |
Steril |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags