Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen
Pipetten verfügen über eine verbesserte optische Klarheit — kontrastreiche schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen von Volumina
72.50 CHF - 342.16 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei |
---|---|
Material | Polystyrol |
Skala | Ja |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackungsart | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Verpackungsart | Toleranz | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11849181
![]() |
Fisherbrand™
431028 |
1 ml | Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff | ±0.02 ml |
89.60 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11819660
![]() |
Fisherbrand™
4311 |
1 ml | Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung | ±0.02 ml |
108.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11889650
![]() |
Fisherbrand™
4313 |
1 ml | Großpackung | ±0.02 ml |
108.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11859181
![]() |
Fisherbrand™
431029 |
2 ml | Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff | ±0.04 ml |
139.73 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11879650
![]() |
Fisherbrand™
4320 |
2 ml | Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung | ±0.04 ml |
168.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11869650
![]() |
Fisherbrand™
4321 |
2 ml | Großpackung | ±0.04 ml |
72.50 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11869181
![]() |
Fisherbrand™
431030 |
5 ml | Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff | ±0,1 ml |
76.99 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11829660
![]() |
Fisherbrand™
4330 |
5 ml | Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung | ±0,1 ml |
84.35 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11879181
![]() |
Fisherbrand™
431031 |
10 ml | Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff | ±0.2 ml |
121.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11839660
![]() |
Fisherbrand™
4340 |
10 ml | Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung | ±0.2 ml |
92.76 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11809660
![]() |
Fisherbrand™
4341 |
10 ml | Großpackung | ±0.02 ml |
201.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11839181
![]() |
Fisherbrand™
431032 |
25 mL | Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff | ±0.5 ml |
183.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11517752
![]() |
Fisherbrand™
4350 |
25 ml | Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung | ±0.5 ml |
188.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
12559546
![]() |
Fisherbrand™
4351 |
25 ml | Großpackung | ±0.5 ml |
94.43 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11889181
![]() |
Fisherbrand™
431033 |
50 ml | Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff | ± 1 ml |
259.33 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11537752
![]() |
Fisherbrand™
4360 |
50 ml | Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung | ± 1 ml |
235.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
11859660
![]() |
Fisherbrand™
4361 |
50 ml | Großpackung | ± 1 ml |
137.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16348745
![]() |
Fisherbrand™
4400 |
100 mL | Einzeln verpackt, Verpackung aus Papier/Kunststoff | ±2 % |
342.16 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
16338745
![]() |
Fisherbrand™
431052 |
100 mL | Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung | ±2 % |
249.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
Beschreibung
Die kontraststarken schwarzen Markierungen erleichtern das Ablesen der Volumina und sorgen so für eine bessere optische Klarheit. Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Pipetten mit Vergrößerungsstreifen reduzieren Ablesefehler und sind für die Arbeit mit Gewebekulturen konzipiert.
- Der farbcodierte Vergrößerungsstreifen verläuft in Längsrichtung entlang der Pipette, wodurch der Meniskus sichtbar wird – dies reduziert Lesefehler
- Sterile und nicht benetzbare Pipetten
- Bieten eine Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und verfügen über eine Einsteckmündung
- 5, 10, 25 und 50 ml-Pipetten haben aufsteigende und absteigende Graduierung
- Das verbesserte Spitzendesign an den 25 und 50 ml-Pipetten erhöht die Wirkung der Oberflächenspannung, um Tropfen zu minimieren
- Die Farbcodierung auf jeder Pipette und auf den Innenbeuteln der Multipack-Pipetten erleichtert das Erkennen der erforderlichen Größe
- Jede Pipettencharge wird auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt getestet
- Großpackung und einzeln verpackt, mit Papier- und Kunststoffumwicklung
- Mit Wattestopfen
Bestellinformation
Die Innenbeutel bestehen aus recycelbarem LDPE; die Außenkartons sind ebenfalls recycelbar. Einzeln verpackte Pipetten eignen sich hervorragend für kleinvolumige Anwendungen, die Sterilität erfordern. Sie sind entweder in einer durchsichtigen, haltbaren Vollkunststoffverpackung oder in einer farbcodierten Papier-/Kunststofffolie gegen statische Aufladung erhältlich. Großpackung mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren.
Certifications
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei | |
Polystyrol | |
Ja | |
Ja |