Learn More
Fisherbrand™ Sterile serologische Einwegpipetten aus Polystyrol mit Vergrößerungsstreifen
Pipetten verfügen über eine verbesserte optische Klarheit — kontrastreiche schwarze Markierungen erleichtern das Ablesen von Volumina
Marke: Fisherbrand™ 4350
137.61 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die kontraststarken schwarzen Markierungen erleichtern das Ablesen der Volumina und sorgen so für eine bessere optische Klarheit. Hergestellt aus optisch klarem Polystyrol für präzise Messungen. Fisherbrand™ sterile serologische Einweg-Pipetten mit Vergrößerungsstreifen reduzieren Ablesefehler und sind für die Arbeit mit Gewebekulturen konzipiert.
- Der farbcodierte Vergrößerungsstreifen läuft an der Pipette entlang und macht den Meniskus auf Armlänge sichtbar — dies reduziert Fehler beim Ablesen
- Sterile und nicht benetzbare Pipetten
- Mit einer Toleranz von ±2 % bei vollem Volumen und einsteckbarem Ende
- Die Pipetten für 1, 2, 5, 10, 25 und 50 ml verfügen über auf- und absteigende Graduierungen
- Die verbesserte Spitzengestaltung bei den 25 und 50 ml-Pipetten erhöht die Wirkung der Oberflächenspannung und gewährleistet so minimales Tropfen
- Dank der Farbcodierung auf jeder Pipette und auf dem Innenbeutel lässt sich die benötigte Pipettengröße in Multipacks leicht bestimmen
- Jede Pipettencharge wurde auf Sterilität, Genauigkeit und Endotoxingehalt geprüft
- In Großpackungen und einzeln verpackt, mit Papier- und Kunststoffverpackung
Bestellinformation
Die Innenbeutel bestehen aus recycelbarem LDPE; die Außenkartons sind ebenfalls recycelbar. Einzeln verpackte Pipetten eignen sich hervorragend für kleinvolumige Anwendungen, die Sterilität erfordern. Sie sind entweder in einer durchsichtigen, haltbaren Vollkunststoffverpackung oder in einer farbcodierten Papier-/Kunststofffolie gegen statische Aufladung erhältlich. Großpackung mit wiederverschließbarer Klappe für größere Volumina ermöglicht einfachen Zugriff auf mehrere Pipetten gleichzeitig, ohne ungenutzte Pipetten zu kontaminieren.
Certifications
Zertifiziert nicht-pyrogenisch mit einem Endotoxingehalt von weniger als 0.5 EU/ml nach USP XXII für bakterielle Endotoxintests (85); DNase-/RNase-frei; BSE/TSE-frei
Compliance
Kalibriert für Volumenabgabe/Ausblasen
Spezifikation
Nicht-pyrogen, USP XXII, USP XXII Bakterieller Endotoxintest (85); DNase-/RNase-frei; BSE-/TSE-frei | |
Steril | |
0.2 ml | |
200 | |
Einzeln verpackt, Vollkunststoffverpackung | |
25 ml | |
Ja |
Polystyrol | |
Ja | |
10 ml | |
±0.5 ml | |
Rot | |
Serologische Pipette |