Learn More
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 1 μl
Für quantitative Verfahren wie Probennahme, serielle Verdünnungen sowie für die bakterielle Inokulation.
Marke:  Microspec™ C1G
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15772115
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus hochschlagfestem Polystyrol
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Mittlere Steifigkeit
  • Kulturschleifen (Länge: 200 mm)
  • Glatte Kanten, um ein Einreißen und Einhaken in Agar zu vermeiden
  • Volumen: 1 μ l
  • Farbe: Blau
Spezifikation
Spezifikation
Ja
0,04 in.
7,87 in.
Hochschlagfestes Polystyrol
Blau
7,87 in.
800 Beutel zu je 20 Stück
Ja
1 μl
1 mm
200 mm
Gammabestrahlt
Kunststoffsubstrat-Ringe
200 mm
Microseal-Beutel, Ecopack
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Impfösen aus Kunststoff (Volumen: 1 μl > 16000/Pck.; Microseal-Packung mit 20 Stück, gammabestrahlt