Learn More
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser
Der sterile BRAND™ PD-Tip™ II Precision Dispenser eignet sich für alle Geräte, die Standard-Mehrfachspitzen verwenden.
Marke:  BRAND™
152.47 CHF gültig bis 2025-05-09
Benutzen Sie den Promotions-Code "24143" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16353176
  • 215.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Automatische Größenerkennung durch BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S und HandyStep™ Elektronische Pipetten
  • BIO-CERT™ steril
  • BIO-CERT™ Spitzen sind frei von DNA, RNase, Endotoxin und ATP
  • 25 ml- und 50 ml-Größen mit einem Adapter
  • Adapter sind bei 121 °C für 20 Minuten autoklavierbar
Diese Spitzen eignen sich für die folgenden Mehrfachspender:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ und Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2,5 mL
Steril
Nicht autoklavierbar
Frei von Endotoxin, DNA, Rnase, ATP
Einzeln verpackt
100/Packung
Ja
Ja
Polypropylen-Zylinder; Polyethylen-Kolben
Ungefiltert
Natural
Qualitätszertifikat/Reinheitszertifikat
Beta
Positive Verdrängung
100
HandyStep Touch, HandyStep Touch S
PD-Spitze II
Dokumentation
Reference Materials
Brochures
Flyers
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer0000012698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/04/2025 Catalog Number705738
Chargennummer0000011334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/02/2025 Catalog Number705738
Chargennummer0000011887 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number705738
Chargennummer0000010170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/02/2024 Catalog Number705738
Chargennummer0000009681 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/12/2023 Catalog Number705738
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Präzisionsdosierspitzen für Mehrfachdispenser > Volumen:2,5 mL