Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Dichtungen
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie ist eine Reihe von Crimp-Top-Fläschchen, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und ab Lager lieferbar sind.
588.00 CHF - 1005.00 CHF
Spezifikation
Sterilität | Steril |
---|---|
Produktlinie | Wheaton CompletePAK |
Zertifizierung/Konformität | USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16227290
|
DWK Life Sciences
W986003-S |
13 mm | OmniFlex 3G Gerader Stecker | N/A | ||||||
16257290
|
DWK Life Sciences
W986006-S |
20 mm | OmniFlex 3G Gerader Stecker | N/A | ||||||
16237290
|
DWK Life Sciences
W986004-S |
13 mm | Ultra Pure Gerader Stecker | N/A | ||||||
16267290
|
DWK Life Sciences
W986007-S |
20 mm | Ultra Pure Gerader Stecker | N/A | ||||||
16247290
|
DWK Life Sciences
W986005-S |
13 mm | OmniFlex 3G Igloo | N/A | ||||||
16277290
|
DWK Life Sciences
W986008-S |
20 mm | OmniFlex 3G Igloo | N/A | ||||||
Beschreibung
- Sterile
- Stopper
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Spezifikation
Steril | |
Wheaton CompletePAK | |
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Dichtungen