Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Komponenten Dichtungen
Die WHEATON™ CompletePAK™ Produktlinie ist eine Reihe von Crimp-Top-Fläschchen, Gummistopfen und Dichtungen, die gebrauchsfertig sterilisiert und ab Lager lieferbar sind.
Marke: DWK Life Sciences W986004-S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Steril
- Stopfen
Certifications
USP <788>, <85> und <71>; zertifizierte Integrität des Containerverschlusses (CCI)
Spezifikation
Steril | |
Ultra Pure Gerader Stecker | |
USP 788, 85 und 71; zertifizierte Integrität des Behälterverschlusses (CCI) |
230 | |
Wheaton CompletePAK | |
13 mm |