Learn More
Contec™ Steriler Alkohol, 70 %, niedriger Endotoxingehalt
Steril durch Gammabestrahlung mit einem validierten Verfahren bei mindestens 25 kGy. Contec™ Sterile IPA ist eine gefilterte Alkoholmischung mit 0.2 Mikrometer, die in einem Reinraum der Klasse C (ISO-Klasse 7) abgefüllt und verpackt wird.
224.00 CHF - 264.00 CHF
Spezifikation
pH | Not Applicable |
---|---|
Sterilität | Sterile |
Aussehen | Colorless |
Autoklavierbar | Not Autoclavable |
Farbe | Clear |
Produktcode | Marke | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Behältertyp | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15892917
![]() |
Contec™
SBT0570IW |
Trigger Spray Bottle | 8/Karton |
264.00 CHF
8 Flaschen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15597171
![]() |
Contec™
SBT170IW |
Trigger Spray Bottle | 6/Karton |
224.00 CHF
6 Flaschen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15537171
![]() |
Contec™
SBC570I |
Flasche mit Verschluss | 2 Packungen |
239.00 CHF
2 Flaschen |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertig
- 0.2 Mikrometer gefiltert, befüllt in einer Umgebung der Klasse A
- Endotoxin-Gehalt: 0.25 EU/ml
- Sterilisierung durch Gammabestrahlung
- Keine anderen Denaturierungsmittel als IPA
- Geeignet für die Verwendung in Produktkontaktbereichen
- Vollständig rückstandsfrei
- Verhindert, dass der Flascheninhalt kontaminiert wird
- Erleichtert die Transferdesinfektion in hochwertige Bereiche
- Dreifach verpackt in Polyethylen mit linearem Rissverlauf /li>
Anwendungen:
- Entfernt Verunreinigungen physisch von Reinraumoberflächen
Spezifikation
Not Applicable | |
Colorless | |
Clear | |
Filtered |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
Limited-use | |
Yes |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: PROPAN-2-OL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ Steriler Alkohol, 70 %, niedriger Endotoxingehalt