Learn More
Greiner Bio-One Sterile Impföse
Für den Transfer der Impfkultur zum Aufstreichen. Greiner Bio-One™ Sterile Impfösen eignen sich optimal zur Aufnahme einer Impfkultur aus einer Kultur von Mikroorganismen.
115.63 CHF - 115.66 CHF
Spezifikation
Länge (metrisch) | 200 mm |
---|---|
Sterilität | Steril |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10707682
|
Greiner Bio-One
731171 |
Blau | 200mm | 600/Packung |
115.63 CHF
600 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||
10342651
|
Greiner Bio-One
731181 |
Gelb | 200 mm | 600/Packung |
115.66 CHF
600 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Flexible Impfösen für einfachere Sammlung und Inokulation
- Strahlensterilisiert
- Nur zur Verwendung in der Forschung; nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren, außer wenn anderweitig angegeben
Spezifikation
200 mm | |
Steril | |
Ja |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Sterile Impföse