Learn More
Greiner Bio-One Sterile Impföse
Für den Transfer der Impfkultur zum Aufstreichen. Greiner Bio-One™ Sterile Impfösen eignen sich optimal zur Aufnahme einer Impfkultur aus einer Kultur von Mikroorganismen.
Marke:  Greiner Bio-One 731181
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10342651
  • 115.66 CHF / 600 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Flexible Impfösen für einfachere Sammlung und Inokulation
  • Strahlensterilisiert
  • Nur zur Verwendung in der Forschung; nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren, außer wenn anderweitig angegeben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Steril
600/Packung
200 mm
Gelb
Zur Verwendung in der Forschung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Greiner Bio-One Sterile Impföse > Farbe: Gelb