Learn More
Contec™ Steriles HydroPure SATWipes System
BIOPHARMA
Contec HydroPure verwendet 6 % Wasserstoffperoxid mit gereinigtem Wasser und Amplitude Theta Wischtüchern aus Polyester/Cellulose.
Marke:  Contec™ SSWC16HP
448.66 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16341778
  • 708.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Contec HydroPure ist wirksam gegen Bakterien, Pilze, Schimmelpilze, Hefen und Sporen, lässt kaum bis gar keine Rückstände zurück und eignet sich ideal für den Einsatz in kritischen Umgebungen.
Contec HydroPure wird als Point-of-use SATWipes System geliefert. Jede Packung mit zwei Beuteln enthält einen Kanister mit 100 x 54 g/m2 Amplitude Theta Trockenwischtüchern aus Polyester/Zellulose und eine 500 ml-Flasche Contec HydroPure mit Deckel.
Geben Sie einfach 500 ml HydroPure 5 Minuten vor der Verwendung auf die trockene Rolle und verwenden Sie die imprägnierten Wischtücher innerhalb von 7 Tagen.
Contec HydroPure ist auf 0,2 Mikron gefiltert und in einer Umgebung der Klasse A abgefüllt. Das sterile Produkt wird in vorbestrahlte Komponenten gefiltert. Der Kanister der Trockenwischtücher wird mit mindestens 25 kGy bestrahlt.
Merkmale & Vorteile
  • Imprägnierte Wischtücher am Einsatzort ermöglichen eine bequeme und kontrollierte Anwendung des Desinfektionsmittels
  • Wasserstoffperoxid zerfällt zu Wasser & Sauerstoff und hinterlässt keine Rückstände
  • Sporizide Aktivität mit sehr geringen Rückständen, daher geeignet für kritische Bereiche
  • Steril erhältlich, ideal für Bereiche der Güteklasse A/B
  • Doppelt verpackt für einfachen Transfer in Reinraumumgebungen
  • Die Verpackung mit linearem Rissverlauf sorgt dafür, dass jeder Beutel auch mit Handschuhen leicht zu öffnen ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dry Wipe
15 cm
23 cm
15 x 23 cm (6 x 9 in.)
100/Kanister, 10 Kanister/Karton
6 in.
9 in.
Polyester-Zellulose
Contec HydroPure 6 % Wasserstoffperoxid
6% Hydrogen Peroxide
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer240802867 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum14/12/2024 Catalog NumberSSWC16HP
Chargennummer240702820 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum04/12/2024 Catalog NumberSSWC16HP
Chargennummer231202632 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/10/2024 Catalog NumberSSWC16HP
Chargennummer230902572 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/12/2023 Catalog NumberSSWC16HP
Chargennummer240702820 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/11/2024 Catalog NumberSSWC16HP
Name des Produkts
Contec™ Steriles HydroPure SATWipes System > 150 x 230 mm