Learn More
Fisherbrand™ Transferpipetten, steril, graduiert
Beschreibung
- Transparente Farbe
- Mit Graduierungen
- Steril
Spezifikation
LDPE | |
30 | |
500/Packung | |
25 Packungen mit je 20 Stück | |
150 mm |
Steril | |
Ja | |
33 μl | |
1 ml | |
Transferpipette |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Transferpipetten, steril, graduiert > Fassungsvermögen: 1 ml; Tropfen/ml: 30; 20/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur