Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 500 ml)
Wird für Probenahme, Toxizitätstests und das Screening pathogener Bakterien verwendet
76.06 CHF - 90.15 CHF
Spezifikation
ATCC® | Ja |
---|---|
Verschlusstyp | Schraube |
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur |
Nachweis von | Mikroorganismen |
Format | Einwegprodukt |
Produktcode | Marke | Kappenfarbe | Konzentration | Zusatzstoff | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kappenfarbe | Konzentration | Zusatzstoff | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15712155
|
Microspec™
Q1 |
Blau | 18 mg/l, wenn voll | Natriumthiosulfat | Durchscheinend |
90.15 CHF
84 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15722155
|
Microspec™
Q2 |
Weiß | 18 mg/l, wenn voll | EDTA | Durchscheinend |
90.15 CHF
84 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15732155
|
Microspec™
Q3 |
Grün | 18 mg/l, wenn voll | EDTA | Durchscheinend |
84.40 CHF
84 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15752155
|
Microspec™
Q1-180 |
Blau | Undosiert | Natriumthiosulfat | Durchscheinend |
90.15 CHF
84 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15762155
|
Microspec™
Q6 |
Weiß | Undosiert | Natriumthiosulfat | Grün | N/A | ||||||
15772155
|
Microspec™
Q7 |
Weiß | 18 mg/l, wenn voll | EDTA | Grün | N/A | ||||||
Beschreibung
- Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
- Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
- Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
- Verschlusskappen sind manipulationssicher
- Stabil auf dem Labortisch
- Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
- Squat-Flasche für einfache Probenahme
- Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
- Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
- Mit Beschriftungsetikett
Spezifikation
Ja | |
Raumtemperatur | |
Einwegprodukt | |
Probenflaschen für die Mikrobiologie mit Etikett | |
500 mL | |
Probenahme | |
Polypropylen | |
500 mL | |
2.76 Zoll | |
4.92 Zoll | |
1.34 oz. |
Schraube | |
Mikroorganismen | |
Großbritannien | |
Steril | |
538 g | |
Ja | |
84 | |
Wasser | |
70 mm | |
125 mm | |
38 g |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre