Learn More
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 500 ml)
Wird für Probenahme, Toxizitätstests und das Screening pathogener Bakterien verwendet
Marke: Microspec™ Q1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für Probenahme, Toxizitätstests, Legionella Spp., pathogene und Indikatorarten
- Squat-Flaschen erleichtern die Probenahme an niedrigen Abflussstellen
- Verfügt über einen weiten Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
- Verschlusskappen sind manipulationssicher
- Stabil auf dem Labortisch
- Rechteckig, um begrenzten Stauraum optimal zu nutzen
- Squat-Flasche für einfache Probenahme
- Weiter Hals für einfache Probenahme und Pipettierung
- Nicht mittig angeordneter Hals zur Unterstützung der Probenahme in dicht sitzenden Auslässen
- Mit Beschriftungsetikett
Spezifikation
Ja | |
Schraube | |
18 mg/l, wenn voll | |
Natriumthiosulfat | |
Einwegprodukt | |
Probenflaschen für die Mikrobiologie mit Etikett | |
500 mL | |
Probenahme | |
Polypropylen | |
500 mL | |
2.76 Zoll | |
4.92 Zoll | |
1.34 oz. |
Blau | |
Durchscheinend | |
Raumtemperatur | |
Mikroorganismen | |
Großbritannien | |
Steril | |
538 g | |
Ja | |
84 | |
Wasser | |
70 mm | |
125 mm | |
38 g |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Microspec™ Sterile Cribbar Probenflaschen (Volumen: 500 ml) > Natriumthiosulfat; Verschlussfarbe: Blau; 18 mg/l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur