Learn More
Zeiss™ Stemi 305 Trinokulares Stereomikroskop
Kompaktes Greenough-Stereomikroskop mit 5:1-Zoom für biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen.
2740.00 CHF - 4850.00 CHF
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17100686
|
Zeiss™
491903-0006-000 |
Doppel-Spot-Strahler K LED |
2925.00 CHF
1 Stück |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
17322830
|
Zeiss™
491903-0007-000 |
Ring Illuminator K LED |
2740.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17342830
|
Zeiss™
491903-0009-000 |
Ring Illuminator VisiLED |
4850.00 CHF
1 Set |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit diesem kompakten Greenough-Stereomikroskop können Sie Ihre Proben so beobachten, wie sie sind: dreidimensional und scharf im Kontrast, und das ohne Vorbereitung.
- Das Stemi 305 ist ein benutzerfreundliches Mikroskop, das nur minimale Einstellungen erfordert. Alles ist integriert, einschließlich langlebige LED-Beleuchtung für reflektiertes Licht und Durchlicht.
- Spot-Beleuchtung K LED – Einzel-Spot für Hellfeld und Dunkelfeld Epi-Beleuchtung, Gewinde M24x0,5 für Polarisator, höhenverstellbar, neigbar, zoombar.
Spezifikation
Trinokular |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zeiss™ Stemi 305 Trinokulares Stereomikroskop