Learn More
Zeiss™ Stemi 305 Trinokulares Stereomikroskop
Kompaktes Greenough-Stereomikroskop mit 5:1-Zoom für biologische Ausbildung, Labore und Produktionsumgebungen.
Marke:  Zeiss™ 491903-0006-000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17100686
  • 2925.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit diesem kompakten Greenough-Stereomikroskop können Sie Ihre Proben so beobachten, wie sie sind: dreidimensional und scharf im Kontrast, und das ohne Vorbereitung.
  • Das Stemi 305 ist ein benutzerfreundliches Mikroskop, das nur minimale Einstellungen erfordert. Alles ist integriert, einschließlich langlebige LED-Beleuchtung für reflektiertes Licht und Durchlicht.
  • Spot-Beleuchtung K LED – Einzel-Spot für Hellfeld und Dunkelfeld Epi-Beleuchtung, Gewinde M24x0,5 für Polarisator, höhenverstellbar, neigbar, zoombar.
Spezifikation
Spezifikation
Doppel-Spot-Strahler K LED
Trinokular
Name des Produkts
Zeiss™ Stemi 305 Trinokulares Stereomikroskop > Stativ K LAB mit Doppel-Spot-Beleuchtung K LED