Learn More
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15487854
|
Cole-Parmer™
36630-86 |
Reducing Sleeve |
471.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15447854
|
Cole-Parmer™
36630-87 |
Small Volume Test Tubes (1 mL) |
720.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15487844
|
Cole-Parmer™
36630-83 |
Small Volume Test Tube (3 mL) |
795.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11806752
|
Cole-Parmer™
36630-58 |
Reflux-Kopf |
3105.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ersatzteile und Zubehör
- Stellen Sie einen ordnungsgemäßen Betrieb der Integrity 10 Reaktionsstationen sicher
- Zell-Ersatzbaugruppe
- Geringe Ummantelung
- Reagenzgläser für kleine Volumina (1, 3 ml)
- Kühlmittelzulaufschläuche