Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für die STEM Integrity 10 Reaktionsstation
Stellen Sie einen ordnungsgemäßen Betrieb der Integrity 10 Reaktionsstationen mit diesen Teilen und diesem Zubehör sicher
Marke:  Cole-Parmer™ 36630-87
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15447854
  • 720.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ersatzteile und Zubehör
  • Stellen Sie einen ordnungsgemäßen Betrieb der Integrity 10 Reaktionsstationen sicher
  • Zell-Ersatzbaugruppe
  • Geringe Ummantelung
  • Reagenzgläser für kleine Volumina (1, 3 ml)
  • Kühlmittelzulaufschläuche
Spezifikation
Spezifikation
Small Volume Test Tubes (1 mL)
Integrity 10 Reaktionsstationen
Glas
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Zubehör für die STEM Integrity 10 Reaktionsstation > Reagenzgläser für kleine Volumina (1 ml)