Learn More
R&L Enterprises™ Stahldrahtgewebe
Bietet eine ausgezeichnete Abstützung für Becher und sonstige Glaswaren beim Aufheizen auf Ringstativen und Dreifüßen. Das R&L Enterprises™ Drahtgewebe aus Stahl ist ein flaches Quadrat, das aus einem Stahlgeflecht gefertigt wird.
Marke: R&L Enterprises™ 9075
Beschreibung
- Nicht-fransende Ränder
- Dauerhaft und langlebig
- Hervorragende Wärmeverteilung
Spezifikation
Keramikmitte | |
Kein Ausfransen | |
Quadratisch | |
Stahl | |
125 mm |
125 x 125 mm | |
10/Packung | |
125 mm | |
Stahldrahtnetze |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Stahldrahtgewebe > Abmessungen: 125 x 125mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur