Learn More
R&L Enterprises™ Stahldrahtgewebe
Bietet eine ausgezeichnete Abstützung für Becher und sonstige Glaswaren beim Aufheizen auf Ringstativen und Dreifüßen. Das R&L Enterprises™ Drahtgewebe aus Stahl ist ein flaches Quadrat, das aus einem Stahlgeflecht gefertigt wird.
Marke:  R&L Enterprises™ 9076
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12968950
  • 19.20 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht-fransende Ränder
  • Dauerhaft und langlebig
  • Hervorragende Wärmeverteilung
Spezifikation
Spezifikation
Keramikmitte
Kein Ausfransen
Quadratisch
Stahl
150 mm
150 x 150 mm
10/Packung
150 mm
Stahldrahtnetze
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
R&L Enterprises™ Stahldrahtgewebe > Abmessungen: 150 x 150mm