Learn More
asecos™ Transportkanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet gelb
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
70.49 CHF - 101.76 CHF
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17886326
|
asecos™
36472 |
2 kg |
70.49 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17846386
|
asecos™
36473 |
2.2 kg |
70.49 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17806406
|
asecos™
36478 |
2.75 kg |
81.62 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17886386
|
asecos™
36474 |
3.3 kg |
93.28 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17876326
|
asecos™
36479 |
3.8 kg |
101.76 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
- UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
Gelb | |
Stahl |