Learn More
asecos™ Transportkanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet gelb
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
Marke:  asecos™ 36478
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17806406
  • 86.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
  • UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
Spezifikation
2.6 gal.
Gelb
6.69 in.
11.02 in.
6.06 lb.
10 L
Stahl
170.00 mm
280.00 mm
2.75 kg