Learn More
asecos™ Transportkanister Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet gelb
UN-Zulassung für den Transport flüssiger Stoffe der Verpackungsgruppen I, II und III
Marke:  asecos™ 36474
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17886386
  • 99.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung, mit Schraubkappe aus Aluminum, Belüftungsventil, NBR-Dichtung und Kunststoff-Schutzring
  • UN-Zulassung für die Verpackungsgruppen I, II u. III
Spezifikation
Spezifikation
5.3 gal.
Gelb
12.13 in.
8.50 in.
7.28 lb.
20 L
Stahl
308.00 mm
216.00 mm
3.3 kg