Learn More
Bochem™ Stahlstäbe
Aus Zinkstahl
19.15 CHF - 24.20 CHF
Spezifikation
Material | Stahl |
---|---|
Produkttyp | Stab |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Stative |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Stativbasis mit M10-Gewinde |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10089020
|
Bochem™
5153 |
1000 mm |
19.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10717171
|
Bochem™
5165 |
1.500 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Stativen
- M10-Gewinde
- Aus verzinktem Stahl
Spezifikation
Stahl | |
Für Stative | |
Je 1 |
Stab | |
Stativbasis mit M10-Gewinde |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Stahlstäbe