Beschreibung
- Zur Verwendung mit Stativen
- M10-Gewinde
- Aus verzinktem Stahl
Spezifikation
Stahl | |
Stange | |
Stativgestell mit Gewinde M10 |
1.500 mm | |
Für Stative | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Stahlstäbe > Länge:1500mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur