Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ GESTELL F. 4 STERILISATIONSBOXEN STERILISATIONSBOXEN
Für die sichere und bequeme Lagerung von Pasteurpipetten oder Transferpipetten
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F18942-0000
70.73 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Pipettenablagen nicht im Lieferumfang enthalten
- In den einzelnen Fächern können bis zu vier 5.7 x 5.7 cm große Pipettensterilisationsablagen aufbewahrt werden
- Sitzt flach auf dem Tisch; fasst Pipetten in einem Winkel, um eine einfache Auswahl und Verwendung zu ermöglichen
- Epoxidbeschichteter Stahldraht ist chemikalien- und korrosionsbeständig und dampfautoklavierbar bei 121°C (250°F)
Spezifikation
4 | |
2 x 2 | |
Blau | |
Stahl | |
Flach | |
Pasteurpipetten | |
1 | |
190 x 140 x 194 mm | |
140 mm |
Proxygrid Gestell für Pasteurpipettendosen | |
Autoklavierbar, 121 °C | |
Pipetten (4) | |
4 | |
Für eine sichere, praktische Lagerung von Pasteurpipetten | |
4 | |
190 x 140 mm | |
190 mm | |
194 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ GESTELL F. 4 STERILISATIONSBOXEN STERILISATIONSBOXEN > Kann verwendet werden mit: Für eine sichere, praktische Lagerung von Pasteurpipetten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur