Learn More
Brady™ Stahlkette
Sicherer als Stahlkabel.
Marke:  Brady™ 805846
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11746925
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lieferung mit einer Gewebeschutzhülle, die Lack und Chrom vor Beschädigung schützt
Spezifikation
Spezifikation
Kette
CHAIN SECURITY 10 MM 2 PK
Maximale Kettensicherheit dank Durchmesser von 10 mm
2/Packung
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brady™ Stahlkette > Durchmesser: 10 mm