Beschreibung
- Lieferung mit einer Gewebeschutzhülle, die Lack und Chrom vor Beschädigung schützt
Spezifikation
Kette | |
CHAIN SECURITY 8 MM 2 PK | |
Maximale Kettensicherheit dank Durchmesser von 8 mm | |
2/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Stahlkette > Durchmesser: 8 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur