Learn More
Invitrogen™ Cytochalasin D
Cytochalasin D ist ein zelldurchlässiges Pilzgift, das an das Stachelende von Aktin-Filamenten bindet und sowohl die Assoziation als auch die Dissoziation von Untereinheiten hemmt.
Marke:  Invitrogen™ PHZ1063
178.00 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10707683
  • 267.00 CHF / 1 Stück
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Cytochalasin D ist ein zelldurchlässiges Pilzgift, das an das Stachelende von Aktin-Filamenten bindet und sowohl die Assoziation als auch die Dissoziation von Untereinheiten hemmt. Diese Verbindung verursacht die Unterbrechung von Aktin-Filamenten und die Hemmung der Aktin-Polymerisation.
Format/Formulierung: Lyophilisiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Trockeneis
Unsteril
Cytochalasin D
507,6
Fest
60
Aktin
1 mg
Chemikalien
Cytoskelettinhibitor
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer77344123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1063
Chargennummer77260032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1063
Chargennummer77465605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1063
Chargennummer77530366 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1063
Chargennummer77683108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberPHZ1063
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Cytochalasin D > Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30°C).