Learn More
Justrite™ Tränkbehälter aus Stahl
94.94 CHF - 145.00 CHF
Spezifikation
Material Stahl
Kapazität (metrisch) 4 L
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11953629
Unterlagen ansehen
Justrite™
10291
267 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11963629
Unterlagen ansehen
Justrite™
10385
114 mm
145.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-07-2025
Spezifikation
Stahl
4 L
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Tränkbehälter aus Stahl