Learn More
Justrite™ Tränkbehälter aus Stahl
Marke:  Justrite™ 10385
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11963629
  • 145.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Spezifikation
Stahl
4 L
114 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Justrite™ Tränkbehälter aus Stahl > Fassungsvermögen:Gehäuse 4L