Learn More
asecos™ Lagerebene Auffangwanne Stahl
Zusätzliche Lagerebene
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Material | Stahl |
Typ | Basin Shelf |
Höhe (angloamerikanisch) | 2.56 in. |
Höhe (metrisch) | 65.00 mm |
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gewicht (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17856366
|
asecos™
27873 |
17 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17896476
|
asecos™
27875 |
18 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17856566
|
asecos™
27874 |
22 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
17806586
|
asecos™
27876 |
27 kg |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | |||||
Beschreibung
- inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Spezifikation
Blau | |
Basin Shelf | |
65.00 mm |
Stahl | |
2.56 in. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
asecos™ Lagerebene Auffangwanne Stahl