Learn More
Labconco™ SteamScrubber™ Glassware Washers
Versatile and efficient glassware washers that can handle a wide range of wide-mouth beakers and general purpose labware.
11170.00 CHF - 13175.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | SteamScrubber Glasspülmaschine |
---|---|
Display | Vollfarb-Touchscreen |
Material | Edelstahl (304) |
Produkttyp | Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren |
Flussrate | Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Elektrische Anforderungen | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17112312
![]() ![]() |
Labconco™
401001010 |
SteamScrubber Glasspülmaschine | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Undercounter Spülmaschine |
11170.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17122312
![]() ![]() |
Labconco™
401001013 |
SteamScrubber Glasspülmaschine | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Undercounter Spülmaschine |
11540.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17132312
![]() ![]() |
Labconco™
401101010 |
SteamScrubber Glasspülmaschine | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Untertisch-Reinigungsgerät mit Fenster |
12195.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17142312
![]() ![]() |
Labconco™
401101013 |
SteamScrubber Glasspülmaschine | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Untertisch-Reinigungsgerät mit Fenster |
12565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17152312
![]() ![]() |
Labconco™
402001010 |
SteamScrubber Glasspülmaschine | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Freistehende Spülmaschine |
12075.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17162312
![]() ![]() |
Labconco™
402001013 |
SteamScrubber Glasspülmaschine | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Freistehende Spülmaschine |
12140.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17172312
![]() ![]() |
Labconco™
402101010 |
SteamScrubber Glasspülmaschine | 230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | Freistehendes Reinigungsgerät mit Fenster |
12805.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
17182312
![]() ![]() |
Labconco™
402101013 |
SteamScrubber Glasspülmaschine | 230 V, 50/60 Hz, 16,5 A, 3 P | Freistehendes Reinigungsgerät mit Fenster |
13175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Labconco SteamScrubber™ Glassware Washers are designed for efficient and consistent washing of general purpose labware such as wide-mouth beakers. The CleanWorks OS software is accessible through a full-color touch screen interface and provides intuitive and clear monitoring of wash loads – ensuring repeatable, effective and traceable cleaning.
SteamScrubber models reach a maximum of 93° C wash temperature and quickly dry glassware with standard forced air chamber drying with SpeedVent heat-management technology. SteamScrubber models include lower and upper standard racks to accommodate a wide variety of racks and inserts making these washers extremely versatile for all washing needs.
- Touch screen display with intuitive CleanWorks OS software
- Flexible design allows for use of standard and injector spindle racks
- Max wash temperature 93° C removes tough contaminants
- Advanced wash pump maximizes water circulation up to 112 gal/min (424 liters/min)
- Standard forced air chamber drying with SpeedVent technology
- Durable Type 304 stainless steel chamber and racks
- Upper and lower Standard Racks included
Spezifikation
SteamScrubber Glasspülmaschine | |
Edelstahl (304) | |
Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
Keine Angabe, kann aus drucklosen und drucklosen Quellen geliefert werden | |
190,6 l Kammervolumen | |
Nur 12,9 l | |
Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasgefäße verwendet werden | |
120 °F | |
160 °F | |
49 °C |
Vollfarb-Touchscreen | |
Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren | |
120 psi (Einlass) | |
6,73 ft.3 Kammervolumen | |
9 Programme mit 1 bis 9 Gesamtzyklen | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Obere und untere Standardgestelle | |
120 °F | |
71 °C | |
49 °C |