Learn More
Labconco™ SteamScrubber™ Glassware Washers
Versatile and efficient glassware washers that can handle a wide range of wide-mouth beakers and general purpose labware.
Marke: Labconco™ 401001010
Beschreibung
Labconco SteamScrubber™ Glasspülmaschinen sind für effizientes und konsistentes Waschen von Laborartikeln allgemeiner Art, wie z. B. Weithalsbecher, ausgelegt. Die CleanWorks OS Software ist über eine vollfarbige Touchscreen-Oberfläche zugänglich und bietet eine intuitive und klare Überwachung der Waschlasten – wodurch eine wiederholbare, effektive und nachvollziehbare Reinigung gewährleistet wird.
SteamScrubber Modelle erreichen eine maximale Waschtemperatur von 93 °C und trocknen Glasartikel schnell mit Standard-Druckluftspindeltrocknung mit SpeedVent Wärmemanagementtechnologie. SteamScrubber Modelle umfassen untere und obere Standardgestelle für eine Vielzahl von Racks und Einsätzen, wodurch diese Spülmaschinen für alle Waschanforderungen äußerst vielseitig sind.
- Touchscreen-Display mit intuitiver CleanWorks OS Software
- Die flexible Konstruktion ermöglicht die Verwendung von Standard-Spindelinjektion-Gestellen
- Max. Waschtemperatur von 93 °C zur Entfernung hartnäckiger Verunreinigungen
- Die moderne Waschpumpe maximiert die Wasserzirkulation bis zu 424 Liter/min
- Standard-Druckluftspindeltrocknung mit SpeedVent Technologie
- Robuste Kammer und Gestelle aus Edelstahl Typ 304
- Obere und untere Standardgestelle enthalten
Spezifikation
SteamScrubber Glasspülmaschine | |
Edelstahl (304) | |
Heißwasserzulauf von 1,25 GPM (4,7 LPM), Kaltwasserzulauf von 3,5 GPM (13,2 LPM) | |
Keine Angabe, kann aus drucklosen und drucklosen Quellen geliefert werden | |
190,6 l Kammervolumen | |
Nur 12,9 l | |
UL61010, CAN/CSA C22.2, CE | |
Obere und untere Standardgestelle | |
120 °F | |
71 °C | |
49 °C | |
70,4 cm | |
32,1 bis 36 in. | |
24,1 in. | |
206 lb. | |
11 A | |
208/230 V |
Vollfarb-Touchscreen | |
Labor-Reinigungsgerät für Glaswaren | |
120 psi (Einlass) | |
6,73 ft.3 Kammervolumen | |
9 Programme mit 1 bis 9 Gesamtzyklen | |
Undercounter Spülmaschine | |
Ideal für Hochschulen und Universitäten, Behörden, Pharmazeutik- und Industrielabore oder jede Einrichtung, in der wiederverwendbare Glasgefäße verwendet werden | |
120 °F | |
160 °F | |
49 °C | |
27,7 in. | |
27,7 x 24,2 x 32,1 bis 36 in. | |
81,5 bis 91,4 cm | |
61,2 cm | |
93,4 kg | |
230 V, 50/60 Hz, 11 A, 1 P | |
50/60 Hz |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-06-30
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 78%