Learn More
Stärke, Löslich, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10055920
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Stärke, Löslich, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10055920
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10055920
Marke: Thermo Scientific Acros 424491000
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-84-9
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.297
MDL-Nummer MFCD00082026
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
Farbe Weiß
Namenshinweis Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 256.0°C to 258.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (90°C).
Menge 100 g
Güte ACS-Reagenz
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.4% max.
Empfindlichkeit Passes Test
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0470922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
ChargennummerA0470923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
ChargennummerA0471792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
ChargennummerA0468679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
ChargennummerA0468678 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number424491000,424490020,424490100,424495000
Name des Produkts
Stärke, Löslich, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals >