Learn More
Stärke, Löslich, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10730112 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Envase:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-84-9
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Número MDL MFCD00082026
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Starch
Color Weiß
Nombre de nota Soluble
pH 5.0 to 7.0 (2% soln. at 25°C)
Forma física Pulver
Punto de fusión 256.0°C to 258.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (90°C).
Cantidad 500 g
Grado ACS-Reagenz
Espectro infrarrojo Echt
Envase Kunststoffflasche
Residuo después del encendido 0.4% max.
Sensibilidad Passes Test
Name des Produkts
Stärke, Löslich, Reagenz ACS, Thermo Scientific Chemicals >