Learn More
Stärke, Kartoffel, Pulver, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10517182
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stärke, Kartoffel, Pulver, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10517182
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10517182
Marke: Thermo Scientific Acros 419695000
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9005-25-8
Summenformel C12H22O11
Molekulargewicht (g/mol) 342.30
MDL-Nummer MFCD00082026,MFCD00132834
InChI-Schlüssel GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoseMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
IUPAC-Name (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Starch
Farbe Weiß
pH 6 to 8 (50% aq. suspension)
Physikalische Form Pulver
Asche 0.5% max. (900°C)
Merck Index 14, 8798
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Menge 500 g
Güte Extrarein
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 20.5% max. (2 g, 130°C, 90 min)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466196 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number419690025,419695000
ChargennummerA0463402 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/06/2024 Catalog Number419690025,419695000
ChargennummerA0456858 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog Number419690025,419695000
ChargennummerA0448008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2023 Catalog Number419690025,419695000
ChargennummerA0400464 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number419690025,419695000
Name des Produkts
Stärke, Kartoffel, Pulver, Thermo Scientific Chemicals >