Learn More
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus Latex-Agglutinationstest
Weisen Sie Staphylokokken nach, die Clumping factor, Protein A und/oder für MRSA- oder MSSA-Stämme charakteristische Oberflächenantigene besitzen.
505.00 CHF - 815.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
---|---|
Beschreibung | Staphaurex Plus Latex-Agglutinationstest |
CE-Zeichen | Ja |
Nachweisbare Analyten | Staphylococci |
Typ | Testkit für Staphylococcus aureus |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Menge | Inhalt und Lagerung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11414099
|
Thermo Scientific™
R30950102 |
Staphaurex Plus Latex-Agglutinationstest | 150 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C |
505.00 CHF
150 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13265689
|
Thermo Scientific™
R30950201 |
Staphaurex Plus Latex-Agglutinationstest | 450 Tests/Kit | 2 °C bis 8 °C |
815.00 CHF
450 Tests |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Staphaurex Plus™ ist ein schneller Latex-Agglutinationstest zur Identifizierung von Staphylokokken; die einen für Staphylococcus aureus charakteristischen Verklumpungsfaktor, Protein A und/oder Oberflächenantigene besitzen. Zusammenfassung und Beschreibung des Tests S. aureus.
Verwenden Sie diesen schnellen Latex-Agglutinationstest, der gelbe, mit humanem Fibrinogen überzogene Latexpartikel für den Nachweis des Clumping factors, spezifischer IgG-Antikörper für den Nachweis von Protein A und für MRSA- und MSSA-Stämme charakteristische Oberflächenantigene nutzt.In der Gegenwart von Zielorganismen agglutinieren die Latexpartikel und zeigen eine deutliche und leicht sichtbare positive Reaktion. In Abwesenheit der Zielorganismen verbleiben die Partikel in gleichmäßiger Suspension.
Bewährte Leistung
- Verlassen Sie sich auf bewährte Tests mit insgesamt über 50 Jahren nachgewiesener Leistung
- Vertrauen Sie einer Empfindlichkeit von über 99 % (entsprechend den Daten in der Packungsbeilage)
Effiziente Arbeitsabläufe
- Eindeutige, robuste Reaktionen liefern leicht ablesbare Ergebnisse
- Erhöhen Sie die Produktivität mit kompakten Kit-Konfigurationen, farbcodierten Reagenzien und praktischen Workstations
Wirtschaftliche Lösung
- Da die Kit-Komponenten separat erhältlich sind, können Sie Kosten minimieren
- Sparen Sie Zeit, Geld und Ressourcen, in dem Sie einen einzigen Hersteller für ein vollständiges Sortiment für die Identifizierung von Staphylokokken nutzen
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
Testkit für Staphylococcus aureus | |
Staphylococcus aureus |
Staphaurex Plus Latex-Agglutinationstest | |
Staphylococci | |
Testlatex, Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Proben- und Misch-Stäbchen |