Learn More
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus Latex-Agglutinationstest
Weisen Sie Staphylokokken nach, die Clumping factor, Protein A und/oder für MRSA- oder MSSA-Stämme charakteristische Oberflächenantigene besitzen.
Marke:  Thermo Scientific™ R30950102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11414099
  • 518.00 CHF / 150 Tests
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
Testkit für Staphylococcus aureus
150 Tests/Kit
Staphaurex Plus Latex-Agglutinationstest
Staphylococci
Testlatex, Einweg-Reaktionskarten, Einweg-Proben- und Misch-Stäbchen
Staphylococcus aureus
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6186662 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2025 Catalog NumberR30950102
Chargennummer6186661 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberR30950102
Chargennummer6146223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog NumberR30950102
Chargennummer6129048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2024 Catalog NumberR30950102
Chargennummer6124021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberR30950102
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus Latex-Agglutinationstest > 150 Tests/Kit