Learn More
Bellingham Stanley™ METAL POLARIMETRIC TUBE 200 MM
Marke: Bellingham Stanley™ 35-11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Polarimeter-Röhre | |
Metall | |
Polarimeter | |
200 mm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bellingham Stanley™ METAL POLARIMETRIC TUBE 200 MM > Kann verwendet werden mit:Für Polarimetrie
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur