Learn More
Ratiolab™ Entsorgungsbeutel für gewöhnlichen Abfall
Eine hervorragende Lösung für die Entsorgung kontaminierter Laborartikel.
Marke: Ratiolab™ 7001212
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus sehr starkem Polypropylen-Film
- Mit einer breiten Naht an der Unterseite
- Autoklavierbar bei 134 °C (Beutel darf nicht vollständig verschlossen werden)
Spezifikation
Entsorgungsbeutel für gewöhnlichen Abfall | |
32 l | |
Abfallentsorgungsanwendungen | |
125/Packung |
Autoklavierbar | |
Ja | |
Polypropylen | |
600 x 800 x 0,1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ratiolab™ Entsorgungsbeutel für gewöhnlichen Abfall > 600 x 800 x 0,1 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur